Learn More
Tin(IV) oxide, 15% in H{2}O colloidal dispersion
Code produit. p-6827163
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
500 g
2 kg
missing translation for 'unitSize'
2kg
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11495370
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 044592.36
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Particle charge ± negative | CAS: 18282-10-5 | O2Sn | 150.71 g/mol
It is used to detect carbon monoxide. Used in ceramic glazes and colors, putty, perfume preparations, textiles, polishing powder for steel, and the manufacture of special glasses. Stannic oxide is also used in making white patinas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18282-10-5
Molecular Formula O2Sn
Molecular Weight (g/mol) 150.71
MDL Number MFCD00011244
InChI Key XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tin dioxide, tin iv oxide, stannic oxide, cassiterite, flowers of tin, stannic dioxide, tin oxide sno2, tin peroxide, white tin oxide, stannic anhydride
PubChem CID 29011
ChEBI CHEBI:52991
IUPAC Name stannanedione
SMILES O=[Sn]=O
Spécification
Physical Form Liquid
Quantity 500 g
Assay Percent Range 15% in H2O colloidal dispersion
Solubility Information Fully miscible in water.
Formula Weight 150.69
Density 1.153 g/mL
Chemical Name or Material Tin(IV) oxide, pH 10.5-12.0, Viscosity 5-10cps, Particle charge ±negative. 1.15(Sp Grav)
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis