Learn More
Tin(II) chloride dihydrate, Reagent Grade
Código de producto. 11347227
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
100g
10g
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
11347227 2 kg 2kg
11357227 10 g 10g
11337227 100 g 100g
11367227 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11347227 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011536.A3
 Restricted Item
Estimated Shipment: 08-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 10025-69-1 | SnCl2·2H2O
Stannous chloride is used as a sensitizing agent in preparing glass and plastic for metalizing. It serves as a potent reducing agent. Other uses of stannous chloride are tin electroplating baths, corrosion inhibitors, polymers, thermoplastic elastomers, soldering flux, antioxidant, tanning agent and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 10025-69-1
Molecular Formula SnCl2·2H2O
MDL Number MFCD00149863
Synonym Stannous chloride dihydrate
Especificaciones
Melting Point 43°C to 46°C
Physical Form Crystalline
Quantity 2 kg
Sensitivity Air Sensitive
Density 2.71 g/mL
Solubility Information Soluble in dilute and concentrated HCl,alcohol,ethyl acetate,glacial acetic acid,and NaOH solution. Decomposes in excess water.
Formula Weight 225.65 (189.62 Anhydrous)
Grade Reagent
Chemical Name or Material Tin(II) chloride dihydrate, Reagent Grade
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.