missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TIA1 Antibody (rTIA1/1353), PerCP, Novus Biologicals™

Product Code. 18631244 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18631244 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18631244 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP321032PCP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

TIA1 Monoclonal antibody specifically detects TIA1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TIA1
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone rTIA1/1353
Conjugate PerCP
Formulation PBS
Gene Alias cytotoxic granule-associated RNA-binding protein, nucleolysin TIA-1 isoform p40, p40-TIA-1, p40-TIA-1 (containing p15-TIA-1), RNA-binding protein TIA-1, T-cell-restricted intracellular antigen-1, TIA-1, TIA1 cytotoxic granule-associated RNA binding protein, TIA1 cytotoxic granule-associated RNA-binding protein
Host Species Mouse
Immunogen Recombinant full-length human TIA1 protein
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Adaptive Immunity, Apoptosis, Immunology
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 7072
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.