Learn More
Thymol Blue, Supelco™
Specifications
Specifications
| Melting Point | 221°C (decomposition) |
| MDL Number | MFCD00005869 |
| Synonym | Thymol blue, Thymolsulfonphthalein, Thymol blue |
| Quantity | 25 g |
| Molecular Weight (g/mol) | 466.59 |
| Grade | Research |
| Chemical Name or Material | Thymol Blue |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?