Learn More
SCAT™ Thread Adapter, Type 58
Product Code. 17987240 Shop All SCAT Europe Products
Click to view available options
Closure Size:
GL45, S65
Unit Size:
Each
Product Code. 17987240
Brand: SCAT™ 107146
Only null left
Add to basket
Add to basket
Safety Caps and Safety Waste Caps are available in many thread sizes. If the right thread for your container is still not available, simply use the matching adapter.
SCAT™ thread adapters are ideal for connecting safety caps, safety waste caps, funnels, canisters or other disposal and supply units.
  • Made of polypropylene (PP) material
  • Available in a wide range of thread sizes
  • Suitable for all SCAT™ caps, funnels or canisters
Specifications
Closure Size GL45, S65
Closure Color Gray
Liner Material Polypropylene
Product Type Thread Adapter
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.