Få mere at vide
Thionin acetate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16462429
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
16462429 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16462429 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYD0955
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MedChemExpress Thionin acetate (Thionine acetate) is a metachromic cationic histology dye used in biological staining widely.
Thionin acetate (Thionine acetate) is a metachromic cationic histology dye used in biological staining widely.
Tekniske data
Chemical Name or Material Thionin acetate
CAS 78338-22-4
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C14H13N3O2S
Synonym Thionine acetate
Solubility Information DMSO : 41.67 mg/mL (145.02 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES NC1=CC2=[S+]C3=C(C=CC(N)=C3)N=C2C=C1.CC([O-])=O
Molecular Weight (g/mol) 287.34
Formula Weight 287.34
Grade Research
Color Dark Green
Quantity 1 g
Physical Form Powder
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.