Få mere at vide
Thiazolidine, TRC
Artikelnummer. 30137204
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
5 g
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
30137204 25 g 25g
30133819 50 g 50g
30005322 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137204 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT34424525G
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 504-78-9
Molecular Formula C3H7NS
Molecular Weight (g/mol) 89.16
Synonym 1,3-Thiazolidine, 1-Thia-3-azacyclopentane, Tetrahydrothiazole, Tetrahydro-thiazole
IUPAC Name 1,3-thiazolidine
SMILES S1CNCC1
Tekniske data
Quantity 25 g
InChI Formula InChI=1S/C3H7NS/c1-2-5-3-4-1/h4H,1-3H2
Formula Weight 89.0299
Chemical Name or Material Thiazolidine
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.