Learn More
GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ Thermolab™ 10770 Shaking Waterbath
Product Code. 10567801
Change view
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Weight (Metric):
28 / 36 kg
missing translation for 'unitSize'
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Weight (Metric) unitSize
10567801 28 / 36 kg Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10567801 missing translation for 'mfr' GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ missing translation for 'supplierNo' 1070
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Shaking Motion Reciprocating
Temperature Range 5°C to 100°C
Type Shaking Water Bath
Oscillations per Minute 2 to 50 rpm
Power Consumption 1.3 kW
Speed 2 to 50rpm
Width (Metric) 625 mm
Width (Metric) Interior 175 mm
Height (Metric) 270 mm
Height (Metric) Interior 100 mm
Depth (Metric) 556 mm
Depth (Metric) Interior 175 mm
Weight (Metric) 28 / 36 kg
Electrical Requirements 230 V
Voltage 230 V
Frequency 50/60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.