Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ T/RT Centrifuge Tube Adapters for Round Rotor Buckets
Product Code. 10202991 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Color:
Green
Light Gray
Olive Brown
Red
White
Yellow
Tube Size:
10/15 mL
15 mL
175/250 mL
50 mL
7 mL
Unit Size:
Each
Product Code. 10202991
Brand: Thermo Scientific™ 75008135
For use with four-place rotors 75006445 and 75006434 when equipped with round bucket 75006441
Adapters sold individually; order correct quantity to equip your rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
For Use With (Equipment) LH-4000W and LH-4000 rotor with round bucket
Color Red
Tube Size 15 mL
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt