Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Soya Peptone Neutralized
Description
Thermo Scientific™ Oxoid Soya Peptone Neutralized is a vegetable peptone complying with USP specifications. Its high carbohydrate content makes it suitable for many purposes.
It is widely used in culture media for the cultivation of many fastidious organisms and where rapid, luxuriant growth is required.
Total Nitrogen: ≥8.5%
Amino Nitrogen: 2.3%
Sodium Chloride: 0.4%
pH (2% solution): 7.2 ± 0.2%
A widely used culture media for the cultivation of many fastidious organisms and where rapid, luxuriant growth is required.
- Total Nitrogen: ≥8.5%
- Amino Nitrogen: 2.3%
- Sodium chloride: 0.4%
- pH (2% solution): 7.2 ± 0.2%
Specifications
Specifications
| Content And Storage | Dehydrated Powder, Ambient & Dry Storage |
| Form | Dehydrated Powder |
| Product Type | Peptone |
| For Use With (Application) | Culture media or fermentation processes |
| Quantity | 400 g |
| Protein Source | Soy |
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.