Learn More
Thermo Scientific™ Elution Buffer for MagJET Plasmid DNA Kit
Product Code. 13565230 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Quantity:
18 mL
Unit Size:
18mL
Product Code. 13565230
Brand: Thermo Scientific™ R2631
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
The Thermo Scientific™ MagJET™ Plasmid DNA Kit is designed for fast and efficient purification of plasmid DNA from overnight cultures of E. coli cultures.
The Thermo Scientific™ MagJET™ Plasmid DNA Kit is designed for fast and efficient purification of plasmid DNA from overnight cultures of E. coli cultures. The kit utilizes magnetic bead technology, enabling high yields and robust performance. High binding capacity, uniform particle size, and rapid magnetic response of MagJET magnetic beads makes the technology ideal for high throughput automatic nucleic acid purification, as well as for manual purification by low sample throughput users. The resulting high-quality DNA is free of proteins, nucleases and other contaminants or inhibitors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Buffer Elution Buffer
Product Line MagJET
Quantity 18 mL
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt