Learn More
GA International Thermal-Transfer Cryogenic Labels for Frozen Vials and Surfaces
Description
- Ultra-resistant adhesive ensures no flagging or detachment when stored in liquid nitrogen
- Thermal-transfer printable for the best printout and barcode quality
- Ideal for labeling ambient temperature as well as frozen surfaces without thawing first
- No overlap or wrap-around required for proper adhesion
- Wide temperature range resistance
Specifications
Specifications
| Adhesive Type | Permanent |
| Color | White |
| Finish | Medium Gloss |
| Format | Roll |
| Material | Thermoplastic Film |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Product Type | Label |
| Sterility | Non-sterile |
| Labels per Row | 1 Label |
| Quantity | 1000/Pk. |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?