Learn More
THEM4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1710.33 NOK - 4836.10 NOK
Spécification
Antigen THEM4
Concentration 0.63 mg/mL
Applications Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
16883454
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
14692-1-AP-20UL
20 μL
1710.33 NOK
20µL
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
16873454
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
14692-1-AP-150UL
150 μL
4836.10 NOK
150µL
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Description
Description
THEM4, also known as CTMP, binds specifically to the carboxy-terminal regulatory domain of PKB/Akt at the plasma membrane and acts as a negative regulator, reversing the phenotype of v-Akt-transformed cells. Hypermethylation of the THEM4 promoter and transcriptional downregulation of the gene has been reported in multiple glioblastomas, suggesting that epigenetic regulation of THEM4 may play a role in the progression of this cancer. Bioinformatic analysis, confirmed by in vitro testing, indicates that THEM4 is a broad-range, high activity acyl-CoA thioesterase. Recent reports have also indicated that TMEM4 is a mitochondrial protein whose overexpression is associated with an increase in mitochondrial membrane depolarization and caspase-3 and PARP cleavage, suggesting that THEM4 is involved in the apoptotic program.
Spécification
Spécification
THEM4
Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
Q3UUI3, Q566R0, Q5T1C6
117145, 361992, 75778
THEM4 Fusion Protein Ag6244
Primary
-20°C
THEM4
0.63 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
CTMP, THEM4
Them4
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis