Learn More
Abeba™ The Original 7021 Shoes
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Conditionnement:
1 pair
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
- Smooth leather white
- Slip resistance outsole sole
- Sanitized treated
- Heel strap foldable, adjustable
- Leather insole
Spécification
Spécification
| Certifications/Compliance | CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC |
| Color | White |
| Material | Leather |
| Size | 44 |
| Sole Features | Slip-resistant |
| Style | 7021 |
| Resistant To | Animal fats, oil and fuel |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu