Få mere at vide
Thallium Ethoxide, TRC
Artikelnummer. 30451143
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
30451143 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30451143 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT3388702.5G
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Thallium Ethoxide
CAS 20398-06-5
Molecular Formula C2 H6 O . Tl
Quantity 2.5 g
Synonym Ethoxythallium, Thallium Ethoxide, Thallium Monoethoxide, Thallium(1+) Ethoxide, Thallium(I) Ethoxide, Thallous Ethoxide
InChI Formula InChI=1S/C2H6O.Tl.H/c1-2-3;;/h3H,2H2,1H3;;
SMILES [Tl].CCO
IUPAC Name ethanol;λ1-thallane
Molecular Weight (g/mol) 250.452
Formula Weight 251.016
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.