Learn More
Thalidomide-O-amido-C3-COOH, MedChemExpress
Código de producto. 16411576
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
100 mg
500 mg
1 g
2 g
Tamaño de la unidad:
100mg
1g
2g
500mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
16411576 500 mg 500mg
16481019 1 g 1g
16464916 100 mg 100mg
16430106 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16411576 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103612
 Restricted Item
Estimated Shipment: 20-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
MedChemExpress Thalidomide-O-amido-C3-COOH is a synthesized E3 ligase ligand-linker conjugate that incorporates the Thalidomide based cereblon ligand and a linker used in PROTAC technology.
Thalidomide-O-amido-C3-COOH is a synthesized E3 ligase ligand-linker conjugate that incorporates the Thalidomide based cereblon ligand and a linker used in PROTAC technology.
Especificaciones
Chemical Name or Material Thalidomide-O-amido-C3-COOH
CAS 2308035-51-8
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C19H19N3O8
Quantity 500 mg
Synonym Cereblon Ligand-Linker Conjugates 7 E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 15
Solubility Information DMSO : ≥ 55.5 mg/mL (132.98 mM)
SMILES O=C(N(C(CCC1=O)C(N1)=O)C2=O)C(C2=CC=C3)=C3OCC(NCCCC(O)=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 417.37
Formula Weight 417.37
Percent Purity 99.49%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.