Learn More
Tetraphenyllead, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 11434883
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
Product Code. 11434883
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12208.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 595-89-1
Molecular Formula C24H20Pb
Molecular Weight (g/mol) 515.60
MDL Number MFCD00002999
InChI Key WBJSMHDYLOJVKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraphenyllead, tetraphenyl lead, plumbane, tetraphenyl, pbph4, lead, tetraphenyl-,, lead tetraphenyl, acmc-209mel, wbjsmhdylojvkc-uhfffaoysa
PubChem CID 72906
ChEBI CHEBI:30184
IUPAC Name tetraphenylplumbane
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Pb](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Melting Point 227°C to 228°C
Boiling Point 126°C (13 mmHg)
Quantity 100 g
UN Number UN3467
Formula Weight 515.61
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material Tetraphenyllead
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.