Learn More
Tetraethyl Orthosilicate, Sigma-Aldrich™
Código de producto. 15894001
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
250 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
15894001 1 L 1 L
15884001 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15894001 Proveedor Sigma Aldrich N.º de proveedor 8006581000
 Restricted Item
Estimated Shipment: 18-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
For synthesis
Tetraethylorthosilicate (TEOS) is the ethyl ester of ortho silicic acid, which is the most readily available silicon source. It is mainly used as a crosslinking agent in silicon polymer and precursor in the preparation of silicon thin films.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 78-10-4
Especificaciones
Melting Point -85.5°C
Density 0.94 g/cm3 at 20°C
Boiling Point 168.0°C/1013 hPa
Molecular Formula (C2H5O)4Si
MDL Number MFCD00009062
Quantity 1 L
Synonym Tetraethyl orthosilicate, Tetraethoxysilane, Tetraethyl orthosilicate
Molecular Weight (g/mol) 208.33
Grade Research