Learn More
Tetracosane, 99%
Product Code. 10103670 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Packaging:
Plastic bottle
Unit Size:
100g
25g
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Product Code. 10103670
Brand: Thermo Scientific Acros 138041000
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 646-31-1 | C24H50 | 338.65 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 646-31-1
Molecular Formula C24H50
Molecular Weight (g/mol) 338.65
MDL Number MFCD00009352
InChI Key POOSGDOYLQNASK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-tetracosane, lignocerane, unii-yq5h1m1d7i, tricosane, methyl, yq5h1m1d7i, tetracosane, analytical standard, tetracosane, acmc-1b0gq, n-tetracosane 5g, ksc357o9b
PubChem CID 12592
ChEBI CHEBI:32936
IUPAC Name tetracosane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Melting Point 49°C to 52°C
Color White
Boiling Point 391°C
Flash Point >110°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 99%
Packaging Plastic bottle
Linear Formula CH3(CH2)22CH3
Quantity 100 g
Solubility Information Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight 338.65
Percent Purity 99%
Physical Form Shiny Flakes
Chemical Name or Material Tetracosane, 99%
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.