Learn More
Tetra-n-butylammonium Iodide, Sigma-Aldrich™
Product Code. 15891691
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 g
250 g
Unit Size:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15891691 250 g 250g
15881691 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15891691 Supplier Sigma Aldrich Supplier No. 8221520250
 Restricted Item
Estimated Shipment: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 311-28-4
Specifications
Melting Point 143°C to 146°C
MDL Number MFCD00011636
Quantity 250 g
Synonym Tetra-n-butylammonium iodide, Tetra-n-butylammonium iodide
Molecular Weight (g/mol) 369.37
Grade Research
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.