Learn More
Tetra-n-butylammonium Fluoride Trihydrate, Sigma-Aldrich™
Product Code. 15870281
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
Unit Size:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15870281 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Product Code. 15870281 Supplier Sigma Aldrich Supplier No. 8181640010
 Restricted Item
Estimated Shipment: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
CAS 87749-50-6
Melting Point 62°C to 63°C
Molecular Formula (CH3CH2CH2CH2)4NF · 3H2O
MDL Number MFCD00149981
Quantity 10 g
Synonym Tetra-n-butylammonium fluoride trihydrate, TBAF, Tetra-n-butylammonium fluoride trihydrate
Molecular Weight (g/mol) 315.51
Grade Research
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.