missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Testosterone Antibody (3T16), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-50332JF646
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Testosterone Monoclonal antibody specifically detects Testosterone in All species samples. It is validated for ELISA
Spezifikation
| Testosterone | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 646 | |
| 17b-Hydroxyandrost-4-ene-3-one, 17b-Testosterone | |
| Testosterone-3-(O-carboxymethyl)oxime coupled to bovine serum albumin | |
| 0.1 mL | |
| Cellular Signaling, Developmental Biology | |
| All species | |
| Purified |
| ELISA | |
| 3T16 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur