Learn More
Lenz Laborglasintrumente Test Tubes with NS Joint with Graduation
Product Code. 10765262
Change view
Click to view available options
Capacity (Metric):
20 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
Pack of 10
Produktkod. Capacity (Metric) unitSize
10765262 20 mL Pack of 10
10018289 25 mL Pack of 10
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10765262
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05706002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • With round bottom
  • With NS socket
  • With PE stopper
  • With scale in high-contrast enamel
  • Made of DURAN™ tubing
Especificaciones
Capacity (Metric) 20 mL
Material Borosilicate Glass (3.3)
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.