Learn More
ITS Europe™ Ultra-High Free Chlorine Test Strips
Product Code. 11732947
Change view
Click to view available options
Quantity:
50/Bottle
Conditionnement:
Pack of 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
11732947 50/Bottle Pack of 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11732947 Fournisseur ITS Europe™ Code fournisseur 480024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    493.50 NOK
    207.93 NOK / Pack of 50
    Save 285.57 NOK
    57% Off
Afficher toutes les promotions
Estimated Shipment: 24-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Patented technology provides a very high range of chlorine detection capacity in a convenient test strip. ITS Europe™ Ultra-High Free Chlorine Test Strips are supplied in a bottle of 50 strips.
  • Very high range of detection.
  • Detection range: 0 - 750ppm (mg/L).
  • Designed to resist interference from monochloramines
  • Ideal product when testing in a food processing environment.
  • Perfect for determining whether or not you have the correct amount of sanitizer present.
  • All reagents are impregnated on the test strip pad, and no external chemicals are needed to perform the water quality test.
  • Test time: 31 seconds.
Spécification
Analytes Chlorine
No. of Tests 50
Quantity 50/Bottle
Range 0 - 750ppm (mg/L)
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.