Learn More
Melford TES Free Acid
Codice prodotto. 30018843
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30018843
Marca: Melford T31022500.0
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
Substance Name: 2-Tris(hydroxymethyl)-methyl-2-amino 1-ethanesulfonic acid
CAS Number: 7365-44-8
Molecular Formula: C6H15NO6S
Molecular Weight: 229.25 g/mol
Specifica
Chemical Name or Material TES, Free Acid
CAS 7365-44-8
Quantity 500 g
Molecular Formula C6H15NO6S
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato