Learn More
tert-Butyl alcohol, ACS, 99+%
Code produit 11377588
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
250 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Conditionnement:
1 L
250mL
4 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
11377588 4 x 1 L 4 L
11367588 250 mL 250mL
11347588 1 L 1 L
11357588 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11377588 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 033278.M1
 Restricted Item
Estimated Shipment: 26-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 75-65-0 | C4H10O | 74.123 g/mol
tert-Butyl alcohol is used as a solvent and an ethanol denaturant. It is an active ingredient in paint remover. It acts as an intermediate in the production of methyl tertiary butyl ether and ethyl tertiary butyl ether by reaction with methanol and ethanol. It is also used in the preparation of tert-butyl chloride, tert-butyl hydroperoxide, isobutylene and methyl methacrylate. It serves as a fuel additive as well as a gasoline octane booster.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-65-0
Molecular Formula C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.123
MDL Number MFCD00004464
InChI Key DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
PubChem CID 6386
ChEBI CHEBI:45895
IUPAC Name 2-methylpropan-2-ol
SMILES CC(C)(C)O
Spécification
Melting Point 25°C
Density 0.786 g/mL
Boiling Point 83°C
Flash Point 11°C (52°F)
Assay Percent Range >99+%
Refractive Index 1.387
Quantity 4 x 1 L
Beilstein 906698
Solubility Information Miscible with water,ethanol,ethyl ether and chloroform.
Formula Weight 74.12
Grade ACS Reagent
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material Tert-Butyl alcohol, For ACS analysis
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.