Learn More
MedChemExpress Teriparatide
Spécification
Spécification
| Purity | 96.42% |
| CAS | 52232-67-4 |
| Content And Storage | Sealed storage, away from moisture and light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| For Use With (Application) | Cancer-programmed cell death |
| Molecular Weight (g/mol) | 4117.72 g/mol |
| Product Type | Reference compound |
| Quantity | 50 mg |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Solubility | H2O : 100 mg/mL (24.29 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Human parathyroid hormone-(1-34)∣ hPTH (1-34) |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?