Learn More
Terephthalic Acid, Sigma-Aldrich™
Product Code. 15838400
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 g
1 kg
Unit Size:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15838400 1 kg 1kg
15828400 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15838400 Supplier Sigma Aldrich Supplier No. 8007621000
 Restricted Item
Estimated Shipment: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 100-21-0
Especificaciones
Melting Point 402°C (sublimed)
Density 1.51 g/cm3 at 20°C
Molecular Formula C6H4-1,4-(COOH)2
MDL Number MFCD00002558
Quantity 1 kg
Synonym Terephthalic acid, 1,4-Benzenedicarboxylic acid, p-Phthalic acid, Terephthalic acid
Molecular Weight (g/mol) 166.13
Grade Research
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.