Learn More
Terbium Standard: Tb @ 10000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Code produit. 30003137
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 mL
250 mL
500 mL
missing translation for 'unitSize'
100mL
250mL
500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 30003137
missing translation for 'mfr': VHG Labs VHGTTBN500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Terbium Standard: Tb @ 10000 μg/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material Terbium
CAS 7440-27-9
Methods ICP/ICP-MS
Analyte or Component Names Terbium
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula Tb
Concentration 10000 μg/mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym Terbium ingot, Terbium foil
InChI Formula InChI=1S/Tb
SMILES [Tb]
IUPAC Name terbium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molecular Weight (g/mol) 158.925
Quantity 500 mL
Formula Weight 158.925 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis