Learn More
Terbinafine hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Terbinafine hydrochloride (TDT 067 hydrochloride) is an orally active and potent antifungal agent. Terbinafine hydrochloride is a potent non-competitive inhibitor of squalene epoxidase from Candida, with a Ki of 30 nM. Terbinafine hydrochloride also shows antibacterial activity against certain Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | Terbinafine hydrochloride |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 78628-80-5 |
| Color | White |
| Quantity | 100 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C21H26ClN |
| For Use With (Application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | TDT 067 hydrochloride |
| Solubility Information | DMSO : 60 mg/mL (182.99 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (3.05 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?