Learn More
Isofield™ Tera 230 Validated Sterile Tie-On Cleanroom Facemask - Grade A/B Compatible
Description
- Validated sterile tie-on cleanroom facemask
- 230 mm length with malleable nose strip
- 3-layer non-woven configuration
- Highly efficient bacterial and particle filtration
- Gamma irradiation, minimum 25 kGy
- Sterility Assurance Level 10-6
- Particle Shedding (Helmke Drum) Category I Individually packed pouches printed with IPA resistant ink to maintain traceability
Spécification
Spécification
| Product Type | Cleanroom Face Mask |
| Color | White |
| Fastening Type | Ties |
| Material | Polyethylene, Polypropylene |
| Size | Wide |
| Sterility | Sterile |
| Style | Pleated |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?