Få mere at vide
Få mere at vide
Tenofovir Disoproxil fumarate, MedChemExpress
Beskrivelse
Tenofovir Disoproxil fumarate is a nucleotide reverse transcriptase inhibitor used to treat HIV and chronic Hepatitis B.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Tenofovir Disoproxil fumarate |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 202138-50-9 |
| Color | White |
| Quantity | 100 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C23H34N5O14P |
| For Use With (Application) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | Tenofovir DFBis(POC)-PMPA fumarateGS 4331 fumarate |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 50 mg/mL (78.68 mM) ∣H2O : 16.67 mg/mL (26.23 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?