Learn More
Tenofovir alafenamide hemifumarate, MedChemExpress
Product Code. 16498967
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
5mg
Product Code. 16498967
Brand: Medchem Express HY15232B
MedChemExpress Tenofovir alafenamide hemifumarate (GS-7340 hemifumarate) is an investigational oral prodrug of Tenofovir. Tenofovir is a HIV-1 nucleotide reverse transcriptase inhibitor.
Tenofovir alafenamide hemifumarate (GS-7340 hemifumarate) is an investigational oral prodrug of Tenofovir. Tenofovir is a HIV-1 nucleotide reverse transcriptase inhibitor.
Specifications
Chemical Name or Material Tenofovir alafenamide hemifumarate
CAS 1392275-56-7
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C21H29N6O5P.1/2 C4H4O4
Quantity 5 mg
Synonym GS-7340 hemifumarate
Solubility Information DMSO : 50 mg/mL (93.55 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (37.42 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(O)/C=C/C(O)=O.NC1=NC=NC2=C1N=CN2C[C@@H](C)OC[P@](OC3=CC=CC=C3)(N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)=O.[0.5]
Molecular Weight (g/mol) 534.5
Formula Weight 534.5
Percent Purity 99.29%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-anti-virus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt