Learn More
TEMED, Approx. 99%, Molecular Biology Reagent, MP Biomedicals™
Tienda MP Biomedicals Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
25 mL
100 mL
missing translation for 'unitSize'
100mL
25mL
Especificaciones
Especificaciones
| Density | 0.775g/mL at 20°C |
| Assay Percent Range | Approx. 99% |
| Quantity | 100 mL |
| Formula Weight | 116.2 |
| Grade | Molecular Biology Reagent |
| Physical Form | Liquid |
| Chemical Name or Material | N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine, FTIR |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido