Learn More
Tellurium shot, 2-5mm (0.08-0.20in) dia, 99.9999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11329867
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
11329867 25 g 25g
11339867 5 g 5g
11319867 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11329867 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042213.14
 Restricted Item
In Stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13494-80-9
Molecular Formula Te
Molecular Weight (g/mol) 127.60
MDL Number MFCD00134062
InChI Key PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds
PubChem CID 6327182
ChEBI CHEBI:30452
IUPAC Name tellurium
SMILES [Te]
Specifica
Color Silver-White
Physical Form Shot
Quantity 25 g
Odor Odorless
Appearance Silvery-white shot
Assay Percent Range 99.9999% (Metals basis)
Density 6.24g/cm3
Chemical Name or Material Tellurium
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.