Learn More
Hoefer™ TE Blotting Unit Replacement Parts and Accessories: Cassettes
Produktkod. 10331095
Klicka för att se tillgängliga alternativ
For Use With (Equipment):
TE 22 Mini Tank Transfer Unit
TE 42, TE 62 Transfer Tank
Type:
Gel Cassette
Hinged Cassette
Förpackningsstorlek:
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10331095
Brand: Hoefer™ TE44H
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
For use with TE62 Standard Transfer Tank with Cooling Chamber
  • Accessories and Replacement Parts for TE62
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
For Use With (Equipment) TE 42, TE 62 Transfer Tank
Type Hinged Cassette
Includes 1 cassette assembly, 2 Foam sponges 3mm thick and 1 Foam sponge 6mm thick
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.