Learn More
TDS Standard Solution, 1382ppm, Reagecon™
Codice prodotto. 10542118 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantity:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10542118
Marca: Reagecon CS1382
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Fisher Scientific offer a comprehensive range of conductivity standards, traceable to NIST reference materials. The range includes a standard range as well as a broader range of very low and high values, offering increased flexibility.
  • Accurate to ±1%
  • Traceable to NIST
  • GLP compliant
  • Certificate of analysis supplied with each bottle (including method of analysis and standard reference material detail)
  • Wide range: 20 values from 1.3μS/cm to 500,000μS/cm inclusive
  • An enhanced shelf life is assured through the use of proprietary technologyAccurate conductivity measurement requires periodic calibration of the conductivity sensor in order to determine its cell constant (the multiplier used to convert the sensor's output to the displayed conductivity). Our standard value conductivity standards match the pre-programmed values used by all leading brands of conductivity meters for automatic calibration, While the broad range standards allow flexibility.
Specifica
Certificate of Analysis Yes
Methods Standard solution verified by Reference Materials Laboratory
Physical Form Liquid
Concentration 1382 ppm
Solvent or Matrix Water
Quantity 500 mL
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato