Learn More
Tartaric acid disodium dihydrate, MedChemExpress
Beschreibung
Tartaric acid disodium dihydrate is a Acid phosphatase inhibitor, is a sodium salt used in buffers for molecular biology and cell culture applications.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Tartaric acid disodium dihydrate |
| CAS | 6106-24-7 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C4H10Na2O8 |
| Quantity | 5 g |
| Synonym | Sodium tartrate dibasic dihydrate Sodium tartrate dihydrate |
| Solubility Information | H2O : 100 mg/mL (430.85 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| SMILES | OC([C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O)=O.[2H2O].[2Na] |
| Molecular Weight (g/mol) | 232.1 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?