Specifications
| Content And Storage | 1 tube containing a 20X (S and M sizes) or 60X (L size) mix of pre-formulated assay (1 probe and 2 primers). Store at -15 to -25°C. |
| For Use With (Application) | Real Time PCR (qPCR) |
| No. of Reactions | 2900 reactions |
| Product Line | TaqMan |
| Quantity | L (2900 rxns), made to order |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Form | Liquid |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?