Learn More
Talipexole dihydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16468258
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
16468258 10 mg 10mg
16444147 50 mg 50mg
16407986 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16468258 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYA0008
 Restricted Item
Estimated Shipment: 06-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress Talipexole dihydrochloride (B-HT 920 dihydrochloride) is a dopamine D2 receptor agonist, α2-adrenoceptor agonist and 5-HT3 receptor antagonist, which displays antiParkinsonian activity.
Talipexole dihydrochloride (B-HT 920 dihydrochloride) is a dopamine D2 receptor agonist, α2-adrenoceptor agonist and 5-HT3 receptor antagonist, which displays antiParkinsonian activity.
Spécification
Chemical Name or Material Talipexole dihydrochloride
Physical Form Solid
CAS 36085-73-1
Color White
Quantity 10 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C10H17Cl2N3S
For Use With (Application) Neuroscience-Neurodegeneration
Synonym B-HT 920 dihydrochloride
Solubility Information DMSO : 28 mg/mL (99.21 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES NC1=NC2=C(CCN(CC2)CC=C)S1.Cl.Cl
Molecular Weight (g/mol) 282.23
Formula Weight 282.23
Percent Purity 99.88%
Grade Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.