Learn More
Talazoparib, MedChemExpress
Beskrivning
Talazoparib (BMN-673) is a highly potent, orally active PARP1/2 inhibitor.Talazoparib inhibits PARP1 and PARP2 enzyme activity with Kis of 1.2 nM and 0.87 nM, respectively. Talazoparib has antitumor activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Talazoparib |
| CAS | 1207456-01-6 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C19H14F2N6O |
| Quantity | 100 mg |
| Synonym | BMN-673 LT-673 |
| Solubility Information | DMSO : 25 mg/mL (65.73 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1NN=C2C3=C1C=C(F)C=C3N[C@H](C4=CC=C(F)C=C4)[C@H]2C5=NC=NN5C |
| Molecular Weight (g/mol) | 380.35 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?