Learn More
Takinib, MedChemExpress
Codice prodotto. 16496577
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16496577
Marca: Medchem Express HY103490
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
MedChemExpress Takinib (EDHS-206) is an orally active and selective TAK1 inhibitor (IC50=9.5 nM), more than 1.5 log more potent than the second and third ranked targets, IRAK4 (120 nM) and IRAK1 (390 nM), respectively.
Takinib is an inhibitor of autophosphorylated TAK1 that non-competitively binds within the ATP binding pocket. Takinib induces apoptosis following TNFα stimulation in cell models of rheumatoid arthritis and metastatic breast cancer. Takinib is also a P. falciparum protein kinase 9 (PfPK9) inhibitor (KD(app) of 0.46 μM).
Specifica
Chemical Name or Material Takinib
Physical Form Solid
CAS 1111556-37-6
Color White
Quantity 5 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C18H18N4O2
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Synonym EDHS-206
Solubility Information DMSO : 50 mg/mL (155.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCN1C2=CC=CC=C2N=C1NC(C3=CC(C(N)=O)=CC=C3)=O
Molecular Weight (g/mol) 322.36
Formula Weight 322.36
Percent Purity 99.15%
Grade Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato