Learn More
Tafamidis meglumine, MedChemExpress
Beschreibung
Tafamidis meglumine (Fx-1006A) is a potent and selective transthyretin (TTR) stabilizer, shows comparable potency and efficacy to the mutumant homotetramers V30M-TTR, V122I-TTR and wild type WT-TTR, with EC50s of 2.7-3.2 μM. Tafamidis meglumine inhibits amyloidogenesis.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Tafamidis meglumine |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 951395-08-7 |
| Color | White |
| Quantity | 5 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C21H24Cl2N2O8 |
| For Use With (Application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | Fx-1006A |
| Solubility Information | DMSO : 12.5 mg/mL (24.83 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?