Learn More
Sartorius Table Paper Boards
Código de producto. p-7228451 Tienda Sartorius Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions (L x W):
210 x 297 mm (8.3 x 11.7 in.)
580 x 580 mm (22.8 x 22.8 in.)
missing translation for 'unitSize'
Pack of 100
Pack of 200
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15972810
missing translation for 'mfr': Sartorius FT2H182210297
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Table Paper Boards for the filtration of cooking and transformer oils and as base paper for further impregnation with certain reagents. The grades with a wet bursting strength 30 kPa are identified as wet strengthened and suitable for pressure or vacuum filtration.
Filter Boards
GradeBasis weight g/m2Thickness in mm
0.904201.30
12204751.10
13393150.63
1514600.90
1523800.90
152 A3401.00
15222800.60
1577001.80
16002500.50
16321500.63
167 3603600.90
5114901.25
641000.22
A 1401400.25
A 2502500.40
C 1601600.30
C 2502500.43
C 2512500.55
C 3003000.52
C 3503500.63
C 350 L3600.75
C 4504500.95
K 125201.50
LF 13600.90
M 2702700.62
M 6006001.60
S 1651650.33
S 5005001.00
SB 21550.34
SEK 5505501.25
SEK 7707701.00
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Format Sheet
Grade H182
Type Filter Board
Dimensions (L x W) 210 x 297 mm (8.3 x 11.7 in.)
Fit for Purpose Certified Quality
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado