Learn More
T-bet/TBX21 Antibody (525803), DyLight 594, R&D Systems™
Code produit. 18581305 Tous les produits Bio Techne Produits
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
0.1 mL
missing translation for 'unitSize':
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity missing translation for 'unitSize'
18581305 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 18581305 missing translation for 'mfr' Novus Biologicals missing translation for 'supplierNo' FAB5385M
 Restricted Item
Estimated Shipment: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
T-bet/TBX21 Monoclonal antibody specifically detects T-bet/TBX21 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigen T-bet/TBX21
Applications Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry
Classification Monoclonal
Clone 525803
Conjugate DyLight 594
Dilution Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias T-bet, TBETT-PET, TBLYMT-cell-specific T-box transcription factor T-bet, T-box 21, T-box expressed in T cells, T-box protein 21, T-box transcription factor TBX21, Transcription factor TBLYM
Host Species Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant human T-bet, Glu326-Asn535, Accession # Q9UL17
Purification Method Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Immunology
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 30009
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG1
Product Line Novus
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.