Learn More
CELLPATH SYSTEM III BIOPSY CASSETTE
Product Code. p-200113600
Click to view available options
Material:
Loose
Threaded
Unit Size:
Pack of 2000
Pack of 500
Product Code. 30226236
Brand: CELLPATH EAI060210A
The System III Biopsy Cassette comes with an attached lid with an easy to break-off hinge. Incorporating square apertures of 0.9 mm by 0.9 mm, the Biopsy Cassette ensures safe accommodation of smaller biopsy specimens, whilst also enabling good levels of fluid transfer.
  • The locking mechanism of the cassette ensures maximum tissue security during processing.
  • The cassette has a precisely engineered writing surface which optimises the print quality on inkjet and thermal printers, including the Primera, Leica and Sakura Printers.
  • Key Benefits:
  • Compatible with Primera, Leica and Sakura Printers
  • Optimised writing surface
  • Increased reagent flow
  • Integral fixed frangible lid
  • High rigidity and stability
Specifications
Color White
Material Loose
Product Type Cassette
Product Content Correction
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt