Läs mer
Synthetic Fresh Water Standard 160-180 ppm, Reagecon
Produktkod. 11583222 Handla allt Reagecon Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11583222
Brand: Reagecon HSH1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Can be used as a calibration, control, or method validation product, or as a known matrix in which to dissolve or dilute other products.
  • Water Reference Standard, Water Reference Material
  • Can be used as a calibration, control, or method validation product, or as a known matrix in which to dissolve or dilute other products
  • Specification presented is water hardness in ppm CaC03
Specifikationer
Packaging HDPE Container
Physical Form Liquid
Concentration 160-180 ppm
Quantity 5 L
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.