Learn More
KARTELL Sylicon Conical Stopper
Product Code. 10727672
Click to view available options
Diameter (Metric) Top:
9 mm
13 mm
18 mm
23 mm
26 mm
42 mm
45 mm
48 mm
54 mm
60 mm
Unit Size:
Pack of 10
Pack of 5
Product Code. 10727672
Brand: KARTELL 0380700
Only null left
Add to basket
Add to basket
The Sylicon Conical Stopper creates a seal in bottles and flasks.
  • Autoclavable.
  • SUITABLE FOR FOODSTUFF.
  • MATERIAL: SYLICON
Specifications
Autoclavable Autoclavable
Color White
Diameter (Metric) Bottom 16 mm
Diameter (Metric) Outer 23 mm
Diameter (Metric) Top 23 mm
Material Silicone
Sterility Non-sterile
Product Content Correction
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato