Learn More
Sutezolid, MedChemExpress
Description
Sutezolid (PNU-100480), an orally active oxazolidinone antimicrobial agent, acts by inhibiting bacterial protein synthesis. Sutezolid has potent activity against mycobacteria, and is used for the research of drug-resistant tuberculosis.
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Sutezolid |
| Physical Form | Powder |
| CAS | 168828-58-8 |
| Color | White |
| Quantity | 10 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C16H20FN3O3S |
| For Use With (Application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | PNU-100480 U-100480 PF-02341272 |
| Solubility Information | DMSO : 50 mg/mL (141.48 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?