Learn More
Thermo Scientific Chemicals (±)-Sulpiride
Artikelnummer. 16534244 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
16534244 100 g 100g
16514244 5 g 5g
16524244 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16534244 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 463481000
 Restricted Item
Estimated Shipment: 02-12-2026
Læg i indkøbskurv
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 15676-16-1 | C15H23N3O4S | 341.43 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15676-16-1
Molecular Formula C15H23N3O4S
Molecular Weight (g/mol) 341.43
MDL Number MFCD00055061
InChI Key BGRJTUBHPOOWDU-UHFFFAOYNA-N
IUPAC Name N-[(1-ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]-2-methoxy-5-sulfamoylbenzamide
SMILES CCN1CCCC1CNC(=O)C1=CC(=CC=C1OC)S(N)(=O)=O
Spécification
Melting Point 185.0°C
Quantity 100 g
Formula Weight 341.43
Chemical Name or Material (±)-Sulpiride
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.